Stampa…
(4-Methoxyphenyl)acetaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Methoxyphenyl)acetaldehyde
OR932105-1G OR932105-250MG
APOSOR932105-1GEA 181 EUR
APOSOR932105-1G APOSOR932105-250MG
(4-Methoxyphenyl)acetaldehyde 95%
(4-Methoxyphenyl)acetaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02261769
CAS Number: 5703-26-4