Stampa…
6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Methyl-3H-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-one, 6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-ol
OR932092-10G OR932092-1G OR932092-5G
APOSOR932092-10GEA 488 EUR
APOSOR932092-10G APOSOR932092-1G APOSOR932092-5G
6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one 95%
6-Methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₇H₆N₂OS
Peso molecolare: 166,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01570294
CAS Number: 108831-66-9