N-[(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methyl]-N-methylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
N-[(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methyl]-N-methylamine hydrochloride
OR932076-1G
OR932076-250MG
APOSOR932076-1GEA
575
EUR
APOSOR932076-1G
APOSOR932076-250MG
N-[(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methyl]-N-methylamine 95%
N-[(3,5-Dimethylisoxazol-4-yl)methyl]-N-methylamine
Formula:
C₇H₁₂N₂O Peso molecolare: 140,19 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08701362 CAS Number: 893641-32-2 |