Stampa…
meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR932015-1G OR932015-250MG OR932015-5G OR932015-25G
APOSOR932015-1GEA 65.4 EUR
APOSOR932015-1G APOSOR932015-250MG APOSOR932015-5G APOSOR932015-25G
meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine 97%
meso-Tetra(4-carboxyphenyl)porphine
Formula: C₄₈H₃₀N₄O₈
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064860
CAS Number: 14609-54-2