Stampa…
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR931916-1G OR931916-5G OR931916-25G
APOSOR931916-1GEA 21.9 EUR
APOSOR931916-1G APOSOR931916-5G APOSOR931916-25G
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I) 95%
Chloro[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]copper(I)
Formula: C₂₇H₃₆ClCuN₂
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09264276
CAS Number: 578743-87-0