Stampa…
2,6-Dimethylphenoxyacetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,6-Dimethylphenoxy)acetic acid
OR931889-100G OR931889-10G OR931889-25G
APOSOR931889-100GEA 1080 EUR
APOSOR931889-100G APOSOR931889-10G APOSOR931889-25G
2,6-Dimethylphenoxyacetic acid 98%
2,6-Dimethylphenoxyacetic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
Peso molecolare: 180,20 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00156912
CAS Number: 13335-71-2