Stampa…
5,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931839-1G OR931839-250MG
APOSOR931839-1GEA 170 EUR
APOSOR931839-1G APOSOR931839-250MG
5,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine 96%
5,7-Dichloro-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Formula: C₆H₃Cl₂N₃
Peso molecolare: 188,01 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11111407
CAS Number: 24485-01-6