Stampa…
4'-Amino-3'-cyanoacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Acetyl-2-aminobenzonitrile
OR931672-1G OR931672-5G
APOSOR931672-1GEA 112 EUR
APOSOR931672-1G APOSOR931672-5G
4'-Amino-3'-cyanoacetophenone 95%
4'-Amino-3'-cyanoacetophenone
Formula: C₉H₈N₂O
Peso molecolare: 160,1726 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18379155
CAS Number: 33720-71-7