1,3-Dibromo-5-iodobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₃Br₂I Punto di fusione: 120…130 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07778996 CAS Number: 19752-57-9 |