Stampa…
4-Bromo-N-methylaniline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931639-25G OR931639-5G
APOSOR931639-25GEA 235 EUR
APOSOR931639-25G APOSOR931639-5G
4-Bromo-N-methylaniline 98%
4-Bromo-N-methylaniline
Formula: C₇H₈BrN
Peso molecolare: 186,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03030391
CAS Number: 6911-87-1