Stampa…
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR9316-1G OR9316-5G
APOSOR9316-1GEA 21.9 EUR
APOSOR9316-1G APOSOR9316-5G
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97%
2-Benzyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₁₃H₁₉BO₂
Punto di ebollizione: 65 °C/0,15mmHg
Densità: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663841
CAS Number: 87100-28-5