Stampa…
(±)-trans-1,2-Cyclopentanediol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931586-1G OR931586-25G OR931586-5G
APOSOR931586-1GEA 0 EUR
APOSOR931586-1G APOSOR931586-25G APOSOR931586-5G
(±)-trans-1,2-Cyclopentanediol 98%
(±)-trans-1,2-Cyclopentanediol
Formula: C₅H₁₀O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082582
CAS Number: 5057-99-8