Stampa…
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: trans-Styrylacetic acid, trans-4-Phenylbut-3-enoic acid, trans-4-Phenyl-3-butenoic acid
OR931557-10G OR931557-1G OR931557-25G
APOSOR931557-10GEA 234 EUR
APOSOR931557-10G APOSOR931557-1G APOSOR931557-25G
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid 98%
(E)-4-Phenylbut-3-enoic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Peso molecolare: 162,188 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002783
CAS Number: 1914-58-5