Stampa…
2-Acetamidopyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931544-1G OR931544-5G
APOSOR931544-1GEA 65.5 EUR
APOSOR931544-1G APOSOR931544-5G
2-Acetamidopyridine 95%
2-Acetamidopyridine
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023423
CAS Number: 5231-96-9