Boc-Aib-ol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
N-Boc-2-amino-2-methyl-1-propanol, N-tert-Butoxycarbonyl-2-amino-2-methyl-1-propanol, tert-Butyl (1-Hydroxy-2-methylpropan-2-yl)carbamate
OR931504-1G
OR931504-25G
OR931504-5G
APOSOR931504-1GEA
14.7
EUR
APOSOR931504-1G
APOSOR931504-25G
APOSOR931504-5G
Boc-Aib-ol 96%
Boc-Aib-ol
Formula:
C₉H₁₉NO₃ Peso molecolare: 189,3 g/mol Punto di fusione: 57…62 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03788641 CAS Number: 102520-97-8 |