Stampa…
4-Cloro-3,5-dimetilfenolo 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Cloroxilenolo
OR9315-25G OR9315-500G
APOSOR9315-25GEA 51 EUR
APOSOR9315-25G APOSOR9315-500G
4-Cloro-3,5-dimetilfenolo 98%
4-Cloro-3,5-dimetilfenolo
Formula: C₈H₉ClO
Peso molecolare: 156,61 g/mol
Punto di fusione: 114…116 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002324
CAS Number: 88-04-0