Stampa…
2-Butylimidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931417-25G OR931417-5G
APOSOR931417-25GEA 121 EUR
APOSOR931417-25G APOSOR931417-5G
2-Butylimidazole 95%
2-Butylimidazole
Formula: C₇H₁₂N₂
Peso molecolare: 124,1800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00792664
CAS Number: 50790-93-7