Stampa…
5-Chloro-1-methylisatin 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931368-1G OR931368-5G
APOSOR931368-1GEA 92.8 EUR
APOSOR931368-1G APOSOR931368-5G
5-Chloro-1-methylisatin 95%
5-Chloro-1-methylisatin
Formula: C₉H₆ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02956479
CAS Number: 60434-13-1