Stampa…
2-Propoxyphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Hydroxy-2-propoxybenzene
OR931281-10G OR931281-1G OR931281-5G
APOSOR931281-10GEA 120 EUR
APOSOR931281-10G APOSOR931281-1G APOSOR931281-5G
2-Propoxyphenol 95%
2-Propoxyphenol
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06655033
CAS Number: 6280-96-2