Stampa…
(±)-2,2-Dimetil-3-esanolo 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931230-10G OR931230-1G OR931230-5G
APOSOR931230-10GEA 452 EUR
APOSOR931230-10G APOSOR931230-1G APOSOR931230-5G
(±)-2,2-Dimetil-3-esanolo 95%
(±)-2,2-Dimetil-3-esanolo
Formula: C₈H₁₈O
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00021929
CAS Number: 4209-90-9