Stampa…
n-Propyl carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931217-100MG OR931217-1G OR931217-250MG OR931217-5G OR931217-25G
APOSOR931217-100MGEA 0 EUR
APOSOR931217-100MG APOSOR931217-1G APOSOR931217-250MG APOSOR931217-5G APOSOR931217-25G
n-Propyl carbamate 95%
n-Propyl carbamate
Formula: C₄H₉NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00047879
CAS Number: 627-12-3