Stampa…
Citraconic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931202-25G OR931202-100G OR931202-500G
APOSOR931202-25GEA 52.2 EUR
APOSOR931202-25G APOSOR931202-100G APOSOR931202-500G
Citraconic acid 95%
Citraconic acid
Formula: C₅H₆O₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078086
CAS Number: 498-23-7