Stampa…
Benzotriazol-1-ylacetic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1H-Benzo[d][1,2,3]triazol-1-yl)acetic acid
OR931189-10G OR931189-1G OR931189-5G
APOSOR931189-10GEA 916 EUR
APOSOR931189-10G APOSOR931189-1G APOSOR931189-5G
Benzotriazol-1-ylacetic acid 96%
Benzotriazol-1-ylacetic acid
Formula: C₈H₇N₃O₂
Peso molecolare: 177,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00553342
CAS Number: 4144-64-3