Stampa…
Isobutyl-4-hydroxybenzoate 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931176-100G OR931176-1KG OR931176-500G
APOSOR931176-100GEA 21.9 EUR
APOSOR931176-100G APOSOR931176-1KG APOSOR931176-500G
Isobutyl-4-hydroxybenzoate 96%
Isobutyl-4-hydroxybenzoate
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020167
CAS Number: 4247-02-3