Stampa…
Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 3-(hydroxymethyl)benzoate
OR931154-1G OR931154-5G
APOSOR931154-1GEA 93.1 EUR
APOSOR931154-1G APOSOR931154-5G
Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoate 95%
Methyl-3-(hydroxymethyl)benzoate
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,1739 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06202752
CAS Number: 67853-03-6