Stampa…
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931145-1G OR931145-250MG
APOSOR931145-1GEA 807 EUR
APOSOR931145-1G APOSOR931145-250MG
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697062
CAS Number: 148406-13-7