Dihydrolinalool 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3,7-Dimethyl-6-octen-3-ol, 3,7-Dimethyloct-6-en-3-ol
Formula:
C₁₀H₂₀O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00059140 CAS Number: 18479-51-1 |