Stampa…
2,3-Dichloroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR931103-10G OR931103-1G OR931103-5G
APOSOR931103-10GEA 742 EUR
APOSOR931103-10G APOSOR931103-1G APOSOR931103-5G
2,3-Dichloroquinoline 98%
2,3-Dichloroquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 613-18-3