Stampa…
α,α'-Dichloro-p-xylene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1,4-Bis(chloromethyl)benzene, p-Xylene dichloride, p-Xylylene dichloride
OR9311-100G OR9311-500G
APOSOR9311-100GEA 163 EUR
APOSOR9311-100G APOSOR9311-500G
α,α'-Dichloro-p-xylene 95%
α,α'-Dichloro-p-xylene
Intermediate for organic synthesis
Formula: C₈H₈Cl₂
Punto di ebollizione: 254 °C
Punto di fusione: 98…101 °C
Densità: 1,417 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 143 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000920
CAS Number: 623-25-6
EINECS: 210-782-7
UN: 2928
ADR: 6.1+8,II