Stampa…
Vinyl butyrate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Butyric Acid Vinyl Ester
OR930956-25G OR930956-500G
APOSOR930956-25GEA 0 EUR
APOSOR930956-25G APOSOR930956-500G
Vinyl butyrate 95%
Vinyl butyrate
Formula: C₆H₁₀O₂
Peso molecolare: 114.14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00059410
CAS Number: 123-20-6