Stampa…
Isoquinoline-3-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Isoquinolinecarbonitrile
OR930950-1G OR930950-5G
APOSOR930950-1GEA 105 EUR
APOSOR930950-1G APOSOR930950-5G
Isoquinoline-3-carbonitrile 95%
Isoquinoline-3-carbonitrile
Formula: C₁₀H₆N₂
Peso molecolare: 154,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075136
CAS Number: 26947-41-1