Stampa…
2-Methyl-1-(p-tolyl)-2-propanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: alpha,alpha,4-Trimethylphenethyl Alcohol, 2-Methyl-1-(p-tolyl)propan-2-ol, 1,1-Dimethyl-2-(p-tolyl)ethanol
OR930931-25G OR930931-5G
APOSOR930931-25GEA 437 EUR
APOSOR930931-25G APOSOR930931-5G
2-Methyl-1-(p-tolyl)-2-propanol 95%
2-Methyl-1-(p-tolyl)-2-propanol
Formula: C₁₁H₁₆O
Peso molecolare: 164,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00029997
CAS Number: 20834-59-7