Stampa…
4-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)pyridin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930925-1G OR930925-250MG OR930925-5G
APOSOR930925-1GEA 198 EUR
APOSOR930925-1G APOSOR930925-250MG APOSOR930925-5G
4-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)pyridin-2-amine 95%
4-(Pyrrolidin-1-ylcarbonyl)pyridin-2-amine
Formula: C₁₀H₁₃N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11053954
CAS Number: 1060817-34-6