Stampa…
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-m-anisic acid
OR930912-1G OR930912-5G
APOSOR930912-1GEA 78.6 EUR
APOSOR930912-1G APOSOR930912-5G
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid 95%
2-Chloro-3-methoxybenzoic acid
Formula: C₈H₇ClO₃
Peso molecolare: 186,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784399
CAS Number: 33234-36-5