2-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930885-1G
OR930885-250MG
APOSOR930885-1GEA
713
EUR
APOSOR930885-1G
APOSOR930885-250MG
2-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
2-Methoxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06247962 CAS Number: 16313-77-2 |