4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930858-1G
OR930858-250MG
APOSOR930858-1GEA
66.7
EUR
APOSOR930858-1G
APOSOR930858-250MG
4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride 95%
4-(Chloromethyl)-1-methylpiperidine hydrochloride
Formula:
C₇H₁₅Cl₂N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12923013 CAS Number: 1182284-45-2 |