Stampa…
H-DL-Phe(3-Cl)-OH 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-DL-phenylalanine
OR930842-1G OR930842-25G OR930842-5G
APOSOR930842-1GEA 118 EUR
APOSOR930842-1G APOSOR930842-25G APOSOR930842-5G
H-DL-Phe(3-Cl)-OH 97%
H-DL-Phe(3-Cl)-OH
Formula: C₉H₁₀ClNO₂
Peso molecolare: 199,6 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1956-15-6