Stampa…
2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(2-Pyridyl)-1,2,4-triazole
OR930824-10G OR930824-1G OR930824-5G
APOSOR930824-10GEA 259 EUR
APOSOR930824-10G APOSOR930824-1G APOSOR930824-5G
2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridine 95%
2-(1H-1,2,4-Triazol-3-yl)pyridine
Formula: C₇H₆N₄
Peso molecolare: 146,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13188589
CAS Number: 23195-62-2