Stampa…
2,4-Diethoxybenzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930819-1G OR930819-5G
APOSOR930819-1GEA 24.4 EUR
APOSOR930819-1G APOSOR930819-5G
2,4-Diethoxybenzaldehyde 95%
2,4-Diethoxybenzaldehyde
Formula: C₁₁H₁₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00995010
CAS Number: 22924-16-9