Stampa…
Propyl cyanoacetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Propyl 2-cyanoacetate, Cyanoacetic Acid Propyl Ester
OR930774-25G OR930774-100G
APOSOR930774-25GEA 71.3 EUR
APOSOR930774-25G APOSOR930774-100G
Propyl cyanoacetate 95%
Propyl cyanoacetate
Formula: C₆H₉NO₂
Peso molecolare: 127,14 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015784
CAS Number: 14447-15-5