Stampa…
3-(Methylthio)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930751-1G OR930751-250MG
APOSOR930751-1GEA 159 EUR
APOSOR930751-1G APOSOR930751-250MG
3-(Methylthio)benzaldehyde 95%
3-(Methylthio)benzaldehyde
Formula: C₈H₈OS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09864229
CAS Number: 73771-35-4