Stampa…
S-Propyl thioacetate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: S-Propyl ethanethioate
OR930740-100G OR930740-25G
APOSOR930740-100GEA 219 EUR
APOSOR930740-100G APOSOR930740-25G
S-Propyl thioacetate 98%
S-Propyl thioacetate
Formula: C₅H₁₀OS
Peso molecolare: 118,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00039937
CAS Number: 2307-10-0