9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
9-Oxo-9H-fluorene-2,7-dicarboxylic acid
OR930734-1G
OR930734-5G
APOSOR930734-1GEA
118
EUR
APOSOR930734-1G
APOSOR930734-5G
9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid, grado tecnico
9-Fluorenone-2,7-dicarboxylic acid
Formula:
C₁₅H₈O₅ Peso molecolare: 268,23 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016355 CAS Number: 792-26-7 |