Stampa…
3',5'-Dimethylacetophenone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(3,5-Dimethylphenyl)ethanone, 1-(3,5-Dimethylphenyl)ethan-1-one
OR930709-10G OR930709-25G
APOSOR930709-10GEA 74.2 EUR
APOSOR930709-10G APOSOR930709-25G
3',5'-Dimethylacetophenone 95%
3',5'-Dimethylacetophenone
Formula: C₁₀H₁₂O
Peso molecolare: 148,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01075693
CAS Number: 5379-16-8