Stampa…
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-BHA, 4-Hydroxy-3-tert-butylanisole, 3-tert-Butyl-4-hydroxyanisole
OR930692-100G OR930692-25G OR930692-500G
APOSOR930692-100GEA 65.4 EUR
APOSOR930692-100G APOSOR930692-25G APOSOR930692-500G
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol 95%
2-tert-Butyl-4-methoxyphenol
Formula: C₁₁H₁₆O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040484
CAS Number: 121-00-6