Stampa…
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5,6-Dimethyl-2-benzimidazolinone
OR930660-10G OR930660-1G OR930660-5G
APOSOR930660-10GEA 807 EUR
APOSOR930660-10G APOSOR930660-1G APOSOR930660-5G
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one 95%
5,6-Methyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formula: C₉H₁₀N₂O
Peso molecolare: 162,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051725
CAS Number: 2033-30-9