4-tert-Butylcyclohexanecarboxylic acid (cis and trans mixture) 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(tert-butyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula:
C₁₁H₂₀O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00042622 CAS Number: 5451-55-8 |