Stampa…
(4-Formylphenoxy)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(4-Formylphenoxy)acetic acid
OR930525-100G OR930525-25G
APOSOR930525-100GEA 374 EUR
APOSOR930525-100G APOSOR930525-25G
(4-Formylphenoxy)acetic acid 98%
(4-Formylphenoxy)acetic acid
Formula: (C₆H₄(CHO))OCH₂COOH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00016613
CAS Number: 22042-71-3