Stampa…
1-Phenyl-2-pyrrolidone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR930513-100G OR930513-25G
APOSOR930513-100GEA 85.7 EUR
APOSOR930513-100G APOSOR930513-25G
1-Phenyl-2-pyrrolidone 98%
1-Phenyl-2-pyrrolidone
Formula: C₁₀H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003192
CAS Number: 4641-57-0