3-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₅IN₂ Densità: 1,936 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08435890 CAS Number: 92525-10-5 |